Få mere at vide
Brady™ Tegn: Hold gangene klare
Beskrivelse
- ToughStripe™ Gulvskilte kommunikerer vigtige sikkerheds- og advarselsmeddelelser til dine medarbejdere i områder med gangtrafik
- Holdbar ToughStripe™ Anti-skrid polyester (B-534) inkluderer et stift, klart overlaminat og er selektivt dækket af anti-skrid slidbane
- Meget synligt, blankt materiale modstår barske kemikalier og er let at påføre og fjerne
- Gulvskilte advarer arbejdere om potentielle farer, dirigerer trafikken og håndhæver kravene til beskyttelsesudstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145 |
| Alternativt varenummer | B534FS 17 tommer. DIA BK,BL/WT HOLD RETTE |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Gummibaseret |
| Oversigt | ToughStripe - Fortrykte gulvskilte |
| Diameter (engelsk) | 17 tommer |
| Diameter (metrisk) | 431.80 mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder, udpege sikkerhedsudstyr og udgange og håndhæve krav til beskyttelsesudstyr |
| Vis mere |