Få mere at vide
Brady™ Self-Laminating Vinyl Wire Markers
Artikelnummer. 11737154
Dimensioner (LxB):
0,5 x 0,75 tommer
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 1 tomme
0,75 x 1,5 tommer
1 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer
1 x 2,5 tommer
1 x 4 tommer
1,5 x 1,5 tommer
1,5 x 4 tommer
85,73 x 25,40 mm
Format:
Kassette
Labe (Mærkat)
Mængde:
100/rulle
250/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11737154
Brand: Brady™ 115089
For use with BMP™71 Label Maker
  • Use for wire and cable identification
  • Use in laboratories for vial identification
  • Protected are offers excellent chemical and abrasion resistance
  • Non-printed area wraps around and overlaminated printed text
  • Color: White
Ordreinfo
Additional sizes and colors available. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for ordering information.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White, Translucent
Slutte Matte
Format Labe (Mærkat)
Materiale Vinyl
Produkttype Wire Marker Label
Til brug med (udstyr) Communications cables, panel identification, voice/data identification, wire and cable marking
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -40 to 158°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 104.78 mm
Trådmåler 1 to 0000 AWG
Dimensioner (LxB) 1 x 4 tommer
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 4 in.
Højde (metrisk) 10.1 cm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm