Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyester laboratorieetiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13553330
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,6 tommer
2,6 tommer
Højde (engelsk):
1 tomme
1,6 tommer.
2,1 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) unitSize
13553330 2,6 tommer 1 tomme Hver
15149452 0,5 tommer 2,1 tommer. Hver
13543330 0,6 tommer 1,6 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13553330 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende Polyester Laboratory Labels (B-461) er en klar film med en mat hvid printbar zone, der er ideel til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
  • Driftstemperatur på -320 til 230° F (-196 til 110° C)
Tekniske data
Oversigt Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33-printeren
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) BBP ™33 Labelprinter
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 2
Mængde 1500/Pk.
Form Rectangle
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -321°F to 230°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 73.03 mm
Dimensioner (LxB) 1 x 2.625 tommer.
Længde (engelsk) 1 in.
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Bredde (metrisk) 66.68 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer B33-276-461