Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyester laboratorieetiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13543330
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,6 tommer
2,6 tommer
Højde (engelsk):
1 tomme
1,6 tommer.
2,1 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) unitSize
13543330 0,6 tommer 1,6 tommer. Hver
13553330 2,6 tommer 1 tomme Hver
15149452 0,5 tommer 2,1 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13543330 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende Polyester Laboratory Labels (B-461) er en klar film med en mat hvid printbar zone, der er ideel til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
  • Driftstemperatur på -320 til 230° F (-196 til 110° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Klar
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) BBP ™33
Vandret gentagelse (metrisk) 17.78 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 1500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -321°F to 230°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 46.99 mm
Dimensioner (LxB) 0,6 x 1,625 tommer.
Længde (engelsk) 1.6 in.
Bredde (engelsk) 0,6 tommer
Bredde (metrisk) 41.28 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 55.88 mm
Højde (engelsk) 1,6 tommer.
Højde (metrisk) 4.06 cm
Alternativt varenummer B33-133-461