Få mere at vide
Brady™ Ribbons for HandiMark™ Portable Label Maker
Artikelnummer. 10102274
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Sort
Til brug med (applikation):
Barske udendørsmiljøer
Mærkning af faciliteter
Til brug med (udstyr):
HandiMark bærbar etiketmaskine
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10102274
Brand: Brady™ 042011
This super-tough, smear-proof ribbon for the HandiMark™ Portable Label Maker ensures your printed text lasts for years outdoors and in industrial areas.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
  • For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Ordreinfo
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Tekniske data
Produkttype Ribbon Cartridge
Farve Sort
Til brug med (udstyr) HandiMark bærbar etiketmaskine
Materiale Vinyl
Længde (engelsk) 75 ft.
Bredde (engelsk) 2 in.
Længde (metrisk) 23 m
Bredde (metrisk) 50 mm
Sterilitet Non-sterile
Oversigt 2 Color
Format Ribbon
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.22 kg
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (applikation) Mærkning af faciliteter
Mængde 1 Ea.