Få mere at vide
Brady™ Ribbons for HandiMark™ Portable Label Maker
Artikelnummer. 12820560
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Sort
Til brug med (applikation):
Barske udendørsmiljøer
Mærkning af faciliteter
Til brug med (udstyr):
HandiMark bærbar etiketmaskine
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (applikation) Til brug med (udstyr) unitSize
12820560 Rød Barske udendørsmiljøer HandiMark bærbar etiketmaskine Hver
10102274 Sort Mærkning af faciliteter HandiMark bærbar etiketmaskine Hver
10376574 Hvid Mærkning af faciliteter HandiMark bærbar etiketmaskine Hver
10325714 Blå Barske udendørsmiljøer HandiMark bærbar etiketmaskine Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12820560 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 042013
This super-tough, smear-proof ribbon for the HandiMark™ Portable Label Maker ensures your printed text lasts for years outdoors and in industrial areas.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
  • For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Ordreinfo
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Tekniske data
Produkttype Ribbon Cartridge
Farve Rød
Til brug med (udstyr) HandiMark bærbar etiketmaskine
Længde (engelsk) 75 ft.
Bredde (engelsk) 2 in.
Længde (metrisk) 23 m
Bredde (metrisk) 50 mm
Sterilitet Non-sterile
Oversigt 50 mm Red Ribbon
Format Ribbon
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (applikation) Barske udendørsmiljøer
Mængde 1 Ea.