Få mere at vide
Brady™ PermaShield™ Laserprintbare etiketter
Artikelnummer. 11593604 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Artikelnummer. Klæbende type
11593604 Akryl, Permanent
1 options
Artikelnummer. 11593604 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029758
På lager
Fremstillet i metalliseret polyester med overlaminat, der giver ekstra beskyttelse
  • Matte sølvmærkater
  • Kompatibel med laserprintere
Generel og industriel identifikation, generel ID, stemme-/dataidentifikation
Overholdelse
UL anerkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Laser
Produkttype Laserprintbar etiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Laser printere
Vandret gentagelse (metrisk) 55.88 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65 °C
nr. pr. pakke 1008 Labels/Pack
Mængde 48 Ark/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -85 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -65 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.203 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 x 44,45 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 55.88 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (engelsk) Printbart område 1 tomme
Højde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) printbart område 44.45 mm
Alternativt varenummer LAT-24-773-1