Få mere at vide
Brady™ Nylon Kludlaboratorieetiketter
Nylon Cloth Laboratory Labels (B-499) wrap-around labels er meget bøjelige, så de passer til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler.
Brand:  Brady™ 143049
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15706879
  • 1585.00 DKK / Pakke med 1500
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel
  • Anbefales til indendørs brug
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C)
Tekniske data
Tekniske data
RoHS
Hvid
Nylon Klæde
Ikke steril
BBP ™33
-40 til 193 °F
80 lb./in.
0,25 x 2 tommer.
50.8 mm
6 mm
Akryl, Permanent
Mat
Laboratoriemærke
Wiremarking og generelle mærkningsapplikationer
1500/Pk.
-40 °C til +90 °C
0,0065 tommer.
2''
0,25 tommer
B33-151-499
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Nylon Kludlaboratorieetiketter > 2W x 0,2 in. H