Få mere at vide
Brady™ Nylon Kludlaboratorieetiketter
Artikelnummer. 13533310
Bredde (engelsk):
1 tomme
2''
Højde (engelsk):
0,25 tommer
0,3 tommer.
Højde (metrisk):
6 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13533310
Brand: Brady™ 143017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon Cloth Laboratory Labels (B-499) wrap-around labels er meget bøjelige, så de passer til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale har en permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel
  • Anbefales til indendørs brug
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC; UL godkendt; CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance RoHS
Oversigt Nylon Stofetiketter til BBP33-printeren
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Wiremarking og generelle mærkningsapplikationer
Til brug med (udstyr) BBP ™33
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1500 Labels/Box
Mængde 1500/Pk.
Form Rectangle
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 til 193 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.07 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0.3 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 58.42 mm
Højde (engelsk) 0,3 tommer.
Højde (metrisk) 9 mm
Alternativt varenummer B33-152-499