Få mere at vide
Brady™ Ingen hul -clamp-on-afbryderlås
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Installeres hurtigt
- Accepterer låse med en bøjlediameter på op til 9/32 in. (0,8 cm)
- Passer også til switch-tunger som følger: 277V, 21/32Wx 15/32 in. dia. (1.7x 1,2 cm) og 480/660V, 1 5/8Wx 9/16 in. dia. (4.1x 1,4 cm)
Ordreinfo
Fås i pakker med seks.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Enpolet afbryderlås |
| Farve | Rød |
| Materiale | Nylon |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Diameter (engelsk) | 0,47 tommer. |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,28 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 1.2 cm |
| Diameter (metrisk) sjækle | 0.71 cm |
| Til brug med (udstyr) | 277V Clamp-On Breaker Lockouts |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Vis mere |