Få mere at vide
Brady™ Ingen hul -clamp-on-afbryderlås
Artikelnummer. 15663507 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15663507 6/pakke Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15663507 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.00 DKK
    605.16 DKK / Pakke med 6
    Spare 38.84 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Udelukker de fleste enpolede afbrydere
  • Installeres hurtigt
  • Accepterer låse med en bøjlediameter på op til 9/32 in. (0,8 cm)
  • Passer også til switch-tunger som følger: 277V, 21/32Wx 15/32 in. dia. (1.7x 1,2 cm) og 480/660V, 1 5/8Wx 9/16 in. dia. (4.1x 1,4 cm)
Ordreinfo
Fås i pakker med seks.
Tekniske data
Produkttype Enpolet afbryderlås
Farve Rød
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) 1.2 cm
Diameter (metrisk) sjækle 0.71 cm
Til brug med (udstyr) 277V Clamp-On Breaker Lockouts
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Inkluderer Klamper
Lockout type Fastspænding
Antal hængelåse 1
Antal polakker Ental
Mængde 6/pakke
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 1.9 cm