Få mere at vide
Brady™ Mini kabellås med 8 fod. Nylon Kabel
Artikelnummer. 11711875 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11711875 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11711875 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 051442
På lager
Mini kabellås med 8 fod. Nylon Kablet er perfekt til brug på afbryderkontakter og små skydeventiler.
  • Mini Cable Lockouts er ekstremt kompakte og bærbare, kabel opbevaret internt
  • Trykknappens selvoptræksmekanisme trækkes automatisk tilbage for at klemme kablet tæt, uden at efterlade noget slapt
  • Enheden leveres komplet med en ikke-ledende nylonkabeltilslutning
  • Overlegne kemiske, korrosions- og temperaturbestandige egenskaber
Tekniske data
Produkttype Mini kabellåseanordning
Farve Rød
Materiale Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Dybde (engelsk) 1,75 tommer.
Dybde (metrisk) 4.44 cm
Diameter (engelsk) 4''
Diameter (metrisk) 10 cm
Til brug med (applikation) For at spærre flere afbrydere, ventiler, med en spærreanordning
Til brug med (udstyr) Afbryd kontakterne
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) −20° til +120 °F
Temperaturområde (metrisk) 0° til 250 °C