Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Printer Labels
Artikelnummer. 10522213
Mængde:
150/pakke
175/pakke
Højde (metrisk):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Materiale:
Freezerbondz I Polyester
Selvlaminerende polyester
Bredde (engelsk):
1,5 in,
2,62 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Artikelnummer. 10522213
Brand: Brady™ 060939
Specialty laboratory labels designed for use with these specific label printers
  • Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
  • Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Ultrathin construction prevents jamming in racks & centrifuge
Tekniske data
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White, Translucent
Slutte Matte
Format Cartridge (Label)
Materiale Selvlaminerende polyester
Produkttype Laboratory Label
Til brug med (applikation) Cryo vial, Laboratory identification, Tube, Vial
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 175/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320.8 to 249.8°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +121°C
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Bredde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (engelsk) 2.2 in.
Højde (metrisk) 5,71 cm
Højde (metrisk) printbart område 31.75 mm