Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Printer Labels
Artikelnummer. 10307132
Skift visning
Mængde:
150/pakke
175/pakke
Højde (metrisk):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Materiale:
Polyester (B-490)
Selvlaminerende polyester
Bredde (engelsk):
1,5 in,
2,62 tommer
Tamaño de la unidad:
1 rulning
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Højde (metrisk) Materiale Bredde (engelsk) unitSize
10307132 150/pakke 1,52 cm Selvlaminerende polyester 2,62 tommer 1 rulning
10153042 175/pakke 5,58 cm Polyester (B-490) 1,5 in, Hver
10522213 175/pakke 5,71 cm Selvlaminerende polyester 1,5 in, 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10307132 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 060944
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Specialty laboratory labels designed for use with these specific label printers
  • Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
  • Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Ultrathin construction prevents jamming in racks & centrifuge
Especificaciones
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Matte
Format Cartridge (Label)
Materiale Selvlaminerende polyester
Produkttype Laboratory Label
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 150/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320.8 to 249.8°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +121°C
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Bredde (engelsk) 2,62 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 mm
Højde (engelsk) 0.6 in.
Højde (metrisk) 1,52 cm
Højde (metrisk) printbart område 25.40 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.