Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Printer Labels
Artikelnummer. 10153042
Skift visning
Mængde:
150/pakke
175/pakke
Højde (metrisk):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Materiale:
Polyester (B-490)
Selvlaminerende polyester
Bredde (engelsk):
1,5 in,
2,62 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Højde (metrisk) Materiale Bredde (engelsk) unitSize
10153042 175/pakke 5,58 cm Polyester (B-490) 1,5 in, Hver
10522213 175/pakke 5,71 cm Selvlaminerende polyester 1,5 in, 1 rulning
10307132 150/pakke 1,52 cm Selvlaminerende polyester 2,62 tommer 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153042 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 060905
Specialty laboratory labels designed for use with these specific label printers
  • Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
  • Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Ultrathin construction prevents jamming in racks & centrifuge
Tekniske data
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Matte
Format Cartridge (Label)
Materiale Polyester (B-490)
Produkttype Laboratory Label
Til brug med (applikation) Conical tube, laboratory identification, tube
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Mængde 175/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320.8 to 249.8°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +121°C
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Bredde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (engelsk) 2.2 in.
Højde (metrisk) 5,58 cm