Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ Printer Freezerbondz Labels
Artikelnummer. 10664343
Farve:
Sort, Gul, Yellow
Sort, Orange, Orange
Sort, Rød, Red
Højde (engelsk):
0,3 tommer
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10664343
Brand: Brady™ 060926
Excellent cold-weather performance
  • Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
  • For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
  • Moisture resistance
  • Smooth surface with matte finish
  • Compatible with LABXPERT printer
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL, RoHS 2002/95/EC
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Sort, Gul, Yellow
Slutte Matte
Materiale Nylon Cloth
Til brug med (applikation) General and industrial identification, Laboratory identification, Vial, Vial top
Etiketter pr. række 1
Mængde 300/Pk.
Form Round
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.2 cm
Diameter (metrisk) 12.70 mm