Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ and IDXPERT™ Nylon Cloth Printer Labels
Højde (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
Bredde (metrisk):
25,40 mm
Form:
Rektangel med afrundede hjørner
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Nylon cloth labels
- Matte finish
- Permanent acrylic adhesive
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL |
| Oversigt | Powder Coated, Smooth, Textured/Rough |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | Black, White |
| Slutte | Matte |
| Format | Cartridge (Label) |
| Materiale | Nylon Cloth |
| Produkttype | Printable Label |
| Til brug med (applikation) | Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial, Vial top |
| Til brug med (udstyr) | iDXPERT™, LabXpert™ Printer |
| Vis mere |