Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ and IDXPERT™ Nylon Cloth Printer Labels
Artikelnummer. 10172992 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
9.53 mm
11.18 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10172992 11.18 mm 1 rulning
10327752 9.53 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10172992 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 060948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    986.00 DKK
    585.20 DKK / 1 ruller
    Spare 400.80 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Use these labels for a variety of general labeling needs. Brady™ LABXPERT™ and IDXPERT™ Nylon Cloth Printer Labels are ideal for LABXPERT™ and IDXPERT™ printers.
  • Nylon cloth labels
  • Matte finish
  • Permanent acrylic adhesive
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL
Oversigt Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Matte
Format Cartridge (Label)
Materiale Nylon Cloth
Produkttype Printable Label
Til brug med (applikation) Bottles, Conical tube, General and industrial identification, General identification, inside-of-panel component marking, Laboratory identification, outside-of-panel markings, Panel identification, Petri dish, Tube
Til brug med (udstyr) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Etiketter pr. række 1
nr. pr. pakke 300 Labels
Form Rektangel med afrundede hjørner
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Bredde (metrisk) 25,40 mm
Højde (metrisk) 12,70 mm
Diameter (metrisk) 11.18 mm