Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Mængde:
1 Roll
100/Roll
150/pakke
175/Pk.
225/Pk.
450/Pk.
Højde (metrisk):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12.70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66,67 mm
9.52 cm
Produkttype:
Lang hale-etiket
Long Tail Label
Short Tail Label
Surface Mount Label
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | Black, White, Translucent |
| Slutte | Matte |
| Format | Label |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Lang hale-etiket |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Cryo vial, Laboratory identification, Tube, Vial |
| Til brug med (udstyr) | LabXpert™ Printer |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |