Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Mængde:
1 rulle
100/rulle
150/pakke
175/pakke
225/pakke
450/pakke
Højde (metrisk):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Produkttype:
Etiket til overflademontering
Kort halemærke
Lang hale-etiket
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | Black, White |
| Slutte | Matte |
| Format | Label |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Etiket til overflademontering |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial |
| Til brug med (udstyr) | iDXPERT™, LabXpert™ Printer |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |