Få mere at vide
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Artikelnummer. 10081982
Mængde:
1 Roll
100/Roll
150/Pk.
175/Pk.
225/Pk.
450/Pk.
Højde (metrisk):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12.70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66.67 mm
9.52 cm
Produkttype:
Long Tail Label
Short Tail Label
Surface Mount Label
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10081982
Brand: Brady™ 060934
LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels are made of self-laminating polyester (B-461), a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Tekniske data
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White, Translucent
Slutte Matte
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype Surface Mount Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial
Til brug med (udstyr) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 450/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320 to 250°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +121°C
Tykkelse (engelsk) 0.0019 in.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22.23 mm
Dimensioner (LxB) 0.5 x 1.125 in.
Bredde (engelsk) 1.12 in.
Bredde (metrisk) 28.58 mm
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 12.70 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm