Få mere at vide
Brady™ Etiketter til BMP ™21 Mobile Printer, ID PAL™ og LABPAL™ Printere
Artikelnummer. 15318982 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15318982 Hver
15308982 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15318982 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 121016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.63 DKK
    370.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.91 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til generel identifikation, laboratorieidentifikation, panelidentifikation og plade
  • Fremstillet af B-7425 polypropylen eller B-595 vinylfilm med trykfølsom, permanent klæbemiddel
  • Forskellige farver tilgængelige
Overholdelse
I overensstemmelse med RoHS-direktivet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Slutte Mat
Format Mærke
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) M210 Labelprinter, M210-LAB Labelprinter, M211 Labelprinter, ™BMP 21 LAB Labelprinter, BMP ™21-PLUS Labelprinter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 1 bånd / kasse
Mængde 1 stk.
Størrelse (metrisk) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Længde (metrisk) 6.4 m
Bredde (engelsk) 21 ft.
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M21-750-7425