Få mere at vide
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Artikelnummer. p-4933112
Farve:
Hvid, Blå, Blue
Hvid, Grøn, Green
Hvid, Rød, Red
Hvid, Sort, Black
Rød, Hvid, White
Sort, Gul, Yellow
Sort, Hvid, White
Sort, Orange, Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15113359
Brand: Brady™ 131604
Indoor/Outdoor grade vinyl conforms well to smooth or rough surfaces
  • Durable and low-shrink with aggressive adhesive
  • Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
  • Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Tekniske data
Farve Hvid, Rød, Red
Materiale Vinyl (B-595)
Produkttype Label Maker Cartridge
Til brug med (udstyr) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Mængde 1 Ea.
Størrelse (engelsk) 25 ft. x 1 in.
Størrelse (metrisk) 7.62 m x 25.4 mm
Længde (engelsk) 25 ft.
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 7.62 m