Få mere at vide
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Farve:
Hvid, Blå, Blue
Hvid, Grøn, Green
Hvid, Rød, Red
Hvid, Sort, Black
Rød, Hvid, White
Sort, Gul, Yellow
Sort, Hvid, White
Sort, Orange, Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Durable and low-shrink with aggressive adhesive
- Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
- Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Gul, Yellow |
| Materiale | Vinyl (B-595) |
| Produkttype | Label Maker Cartridge |
| Til brug med (udstyr) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Mængde | 1 Ea. |
| Størrelse (engelsk) | 25 ft. x 1 in. |
| Størrelse (metrisk) | 7.62 m x 25.4 mm |
| Længde (engelsk) | 25 ft. |
| Bredde (engelsk) | 1 in. |
| Bredde (metrisk) | 25.4 mm |
| Vis mere |