Få mere at vide
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Artikelnummer. p-4933111
Farve:
Sort, Gul, Yellow
Sort, hvid, klar, White, Clear
Størrelse (metrisk):
12,7 x 19,050 mm
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 31,75 mm
12,7 x 38,1 mm
19,050 x 25,4 mm
19,050 x 38,1 mm
25,4 x 101,6 mm
25,4 x 19,050 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,750 mm
25,4 x 38,1 mm
25,4 x 63,5 mm
Størrelse (engelsk):
0,5 x 0,75 tommer
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,25 tommer
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 1 tomme
0,75 x 1,5 tommer
1 x 0,75 tommer
1 x 1 tomme
1 x 1,25 tommer
1 x 1,5 tommer
1 x 2,5 tommer
1 x 4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15103339
Brand: Brady™ 131574
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Specifications
Farve Sort, hvid, klar, White, Clear
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Produkttype Label Maker Cartridge
Til brug med (udstyr) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Mængde 1 Ea. (180 labels)
Størrelse (engelsk) 0,5 x 1,5 tommer
Størrelse (metrisk) 12,7 x 38,1 mm
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 1.5 in.
Højde (metrisk) 38.1 mm