Få mere at vide
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Farve:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Størrelse (metrisk):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Størrelse (engelsk):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Feature printable zone in white or yellow
- Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
- Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
- Available in various sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black, White, Clear |
| Materiale | Self-laminating Vinyl (B-427) |
| Produkttype | Label Maker Cartridge |
| Til brug med (udstyr) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
| Mængde | 1 Ea. (200 labels) |
| Størrelse (engelsk) | 0.75 x 1 in. |
| Størrelse (metrisk) | 19.050 x 25.4 mm |
| Bredde (engelsk) | 0.75 in. |
| Bredde (metrisk) | 19.050 mm |
| Højde (engelsk) | 1 in. |
| Vis mere |