Få mere at vide
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Artikelnummer. 15103339
Farve:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Størrelse (metrisk):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Størrelse (engelsk):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15103339
Brand: Brady™ 131574
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Tekniske data
Farve Black, White, Clear
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Produkttype Label Maker Cartridge
Til brug med (udstyr) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Mængde 1 Ea. (180 labels)
Størrelse (engelsk) 0.5 x 1.5 in.
Størrelse (metrisk) 12.7 x 38.1 mm
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 1.5 in.
Højde (metrisk) 38.1 mm