Få mere at vide
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Artikelnummer. 11972772
Farve:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Størrelse (metrisk):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Størrelse (engelsk):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11972772
Brand: Brady™ 143252
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sel
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Black, White, Clear
Slutte Matte
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Produkttype Label Maker Cartridge
Til brug med (udstyr) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea. (360 labels)
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 0.5 x 0.75 in.
Størrelse (metrisk) 12.7 x 19.050 mm
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 19.05 x 12.70 mm
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (metrisk) 19.050 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm