Få mere at vide
Brady™ Label Maker Cartridge: Polyester, Workhorse Series
Artikelnummer. 12612996
White, Hver
Farve:
White
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12612996
Brand: Brady™ M81488
Polyester, Workhorse Series High Performance Polyester (B-488) withstands numerous solvents and variable temperatures when applied to various surfaces including Stainless Steel and Polypropylene.
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Ideal for general and bar code labeling on flat, smooth surfaces
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Polyester
Bredde (engelsk) 1.9 in.
Bredde (metrisk) 48.26 mm
Højde (engelsk) 0.25 in.
Højde (metrisk) 6.35 mm
Tykkelse (engelsk) 0.0036 in.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Dimensioner (L x B) 0.25 x 1.9 in.
Klæbende type Permanent
Sterilitet Non-sterile
Oversigt BMP51/53 Labelmaker Labels
Slutte Matte White
Form Rectangle
Trækstyrke 35 lb./in.
Temperaturområde (engelsk) 50°F
Temperaturområde (metrisk) 10°C
Certificeringer/compliance UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
Til brug med (applikation) General and bar code labeling
Mængde 1 Ea.
Produkttitel
Brady™ Label Maker Cartridge: Polyester, Workhorse Series >