Få mere at vide
Brady™ Label Maker Cartridge: Nylon Cloth, Round
Artikelnummer. p-4911893
Farve:
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Diameter (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12784039
Brand: Brady™ 143340
Label Maker Cartridge: Round Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Farve Orange
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Nylon Cloth
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 0.95 cm
Klæbende type Permanent
Sterilitet Non-sterile
Oversigt BMP51/53 Labelmaker Labels
Slutte Matte White
Form Round
Trækstyrke 80 lb./in.
Temperaturområde (engelsk) -40 to 194°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Certificeringer/compliance UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
Til brug med (applikation) Wiremarking and general labeling applications
Mængde 1 Ea.