Få mere at vide
Brady™ IP™ Termisk overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 30041403 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
1,57 tommer.
4,3''
Materiale:
Harpiks
Voks, harpiks
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Materiale Pakningsstørrelse
30041403 1,57 tommer. Harpiks -
11568414 1,57 tommer. Voks, harpiks -
12881881 4,3'' Voks, harpiks Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30041403 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 029089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00 DKK
    586.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.16 DKK
    4% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
IP™ Thermal Transfer Printer Ribbon er et farvebånd, der vender udad med blæksiden, og som har en åben 1 tommers kerne for kompatibilitet med en bred vifte af termotransferprintere.
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6200-seriens farvebånd giver overlegen modstandsdygtighed over for ridser, udtværinger, varme og kemikalier, når de er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™ , anbefales til udskrivning på blank, glat eller semi-mat etiket, såsom B-498 Repositionable Vinyl Cloth og B-486 Metalliseret Polyester
  • R4300-seriens bånd giver stærk miljøbestandighed mod udtværing og kemikalier, når de er trykt på den relevante Brady™ etiketmateriale, anbefales til udskrivning på papir og film, der har en mat eller ru overflade, såsom B-427 selvlaminerende vinyl og B-499 Nylon Klæde.
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BBP81 Labelprinter, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Termisk overførselsprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 984 ft.
Bredde (engelsk) 1,57 tommer.
Længde (metrisk) 299.9 m
Bredde (metrisk) 3.99 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Sterilitet Ikke steril
Format Bånd
Certificeringer/compliance RoHS 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
Til brug med (applikation) applikationer til mærkning af barske miljøer
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer R6206