Få mere at vide
Brady™ BRADY IP™ Series printerbånd - R4500 harpiks/voks, blå
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R4500-seriens farvede harpiks-/voksbånd giver modstandsdygtighed over for udtværing og kemikaliebestandighed, når de er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
- Anbefales til udskrivning på papir og film, der har en mat eller ru overflade, såsom B-427 selvlaminerende vinyl og B-499 Nylon Klud fra Brady™
- De Brady IP™ industriel etiketprinterstatusmonitor viser printeren og materialeinformation på brugerens 'pc
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Brady IP Series Labelprinter |
| Længde (engelsk) | 984 ft. |
| Bredde (engelsk) | 3.03 in. |
| Bredde (metrisk) | 76.9874 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Oversigt | Printer bånd |
| Format | Bånd |
| Mængde | 1 rulle |
| Vis mere |