Få mere at vide
Brady™ BRADY IP™ Series Printer Ribbon - R4400 Resin, Rød
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R4400-seriens harpiksformulering giver fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, ridser og høj varme, når den er trykt på det relevante etiketmateriale
- Anbefales til udskrivning på blanke eller meget glatte etiketpapir, såsom B-483 Ultra Aggressive Polyester og B-423 Permanent Polyester fra Brady™
- De Brady IP™ industriel etiketprinterstatusmonitor viser printeren og materialeinformation på brugerens 'pc
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Rød |
| Til brug med (udstyr) | Brady IP Series Labelprinter |
| Længde (engelsk) | 984 ft. |
| Bredde (engelsk) | 6.25 in. |
| Bredde (metrisk) | 158.75 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Oversigt | Printer bånd |
| Format | Bånd |
| Mængde | 1 rulle |
| Vis mere |