Få mere at vide
Brady™ i5100 IP 1 tommer. Core R4300 Series halogenfrit printerbånd
Artikelnummer. 11553005
Skift visning
Bredde (engelsk):
2,3 tommer.
3,27 tommer.
4,3''
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) unitSize
11553005 2,3 tommer. Hver
10266223 3,27 tommer. Hver
11816281 4,3'' Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11553005 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 066028
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
IP-aktiveret i5100 IP 1 tommer. Core R4300 Series halogenfri printerbånd har Smart Cell RFID-tag, der gør det muligt for bånd at kommunikere med Brady IP industriel etiketprinter.
  • Stærk miljøbestandighed mod udtværing og kemikalier
  • Pålidelig udskriftskvalitet med skarp kant for at maksimere stregkodelæsbarheden
  • Voks/harpiks formulering
  • Kompatibel med IP300 og IP600 printere
  • Kerne-id: 25,4 mm (1 tomme), blæksiden udad
  • Inkluderer spindel
  • Farve: Sort
Overholdelse
RoHS-kompatibilitet: Pass 2002/95/EC
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Sort 4300 Series termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Farve Sort
Format Ribbon
Materiale Voks, Harpiks
Printbare sider Blæksiden udad
Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) IP300 og IP600 printere
Inkluderer Spindel
Mængde 1 stk.
Længde (engelsk) 984 ft.
Længde (metrisk) 299.92 m
Bredde (engelsk) 2,3 tommer.
Bredde (metrisk) 58.42 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer IP-R4302