Få mere at vide
Brady™ i5100 IP 1 tommer. Core R4300 Series halogenfrit printerbånd
Artikelnummer. p-4375903
Bredde (engelsk):
2,3 tommer.
3,27 tommer.
4,3''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10266223
Brand: Brady™ 066027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
IP-aktiveret i5100 IP 1 tommer. Core R4300 Series halogenfri printerbånd har Smart Cell RFID-tag, der gør det muligt for bånd at kommunikere med Brady IP industriel etiketprinter.
  • Stærk miljøbestandighed mod udtværing og kemikalier
  • Pålidelig udskriftskvalitet med skarp kant for at maksimere stregkodelæsbarheden
  • Voks/harpiks formulering
  • Kompatibel med IP300 og IP600 printere
  • Kerne-id: 25,4 mm (1 tomme), blæksiden udad
  • Inkluderer spindel
  • Farve: Sort
Overholdelse
RoHS-kompatibilitet: Pass 2002/95/EC
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Sort 4300 Series termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Farve Sort
Format IP™ Aktiveret
Materiale Harpiks, Voks
Printbare sider Blæksiden udad
Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) IP300 og IP600 printere
Inkluderer Spindel
Mængde 1 stk.
Længde (engelsk) 984 ft.
Længde (metrisk) 299.92 m
Bredde (engelsk) 3,27 tommer.
Bredde (metrisk) 83.06 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer IP-R4300