Få mere at vide
Brady™ Indendørs/Udendørs permanent klæbende vinyletiketpatroner
Indendørs/udendørs permanent klæbende vinyletiketpatroner klæber til uregelmæssige, ru og buede overflader.
Brand:  Brady™ 142797
303.43 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12897278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 DKK
    347.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.62 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Klæber på uregelmæssige, ru og buede overflader
  • Til brug med BMP ™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Printere (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Fremstillet af 8-10 års indendørs/udendørs materiale.
  • Mat finish med permanent klæbemiddel.
  • Tåler fedt, olie og de fleste industrikemikalier.
  • Fås i forskellige størrelser og farver.
Applikationer:
Generel identifikation, laboratorieidentifikation, panelidentifikation, paneletiketter, plantemærker, sikkerhedsmærkater, Lean/5S og visuelle arbejdspladsmærker, rørmærkning, værktøjsmærkning, udstyrsmærkning og udendørsmærkning.
†Kun kompatibel med ™BMP 21-PLUS printeren.
Overholdelse
RoHS-kompatibel, WEEE, EU REACH SVHC
Tekniske data
Tekniske data
BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3
Permanent akryl
Glans
Vinyl
Etiketpatron
Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter
-40 °F til +179,6 °F
0,004 tommer.
21 x 0,75 tommer. (6,4 mx 19,05 mm)
6.4 m
19.05 mm
Vinyltape til BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Sort på hvidt
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Fryser
1 stk.
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
21 ft.
0,75 tommer
M21-750-595-WT
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Spotlight-tilbud
Kampagnekode: 28037
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...