Få mere at vide
Brady™ Indendørs/Udendørs permanent klæbende vinyletiketpatroner
Indendørs/udendørs permanent klæbende vinyletiketpatroner klæber til uregelmæssige, ru og buede overflader.
Brand: Brady™ 142795
216.73 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Klæber på uregelmæssige, ru og buede overflader
- Til brug med BMP ™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Printere (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Fremstillet af 8-10 års indendørs/udendørs materiale.
- Mat finish med permanent klæbemiddel.
- Tåler fedt, olie og de fleste industrikemikalier.
- Fås i forskellige størrelser og farver.
Applikationer:
Generel identifikation, laboratorieidentifikation, panelidentifikation, paneletiketter, plantemærker, sikkerhedsmærkater, Lean/5S og visuelle arbejdspladsmærker, rørmærkning, værktøjsmærkning, udstyrsmærkning og udendørsmærkning.
†Kun kompatibel med ™BMP 21-PLUS printeren.
Overholdelse
RoHS-kompatibel, WEEE, EU REACH SVHC
Tekniske data
| BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3 | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Etiketpatron | |
| Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter | |
| -40 °F til +179,6 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 21 x 0,5 tommer. (6,4 mx 12,7 mm) | |
| 6.4 m | |
| 12.7 mm |
| Vinyltape til BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL | |
| Hvid på rød | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Fryser | |
| 1 stk. | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 21 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| M21-500-595-RD |