Få mere at vide
Brady™ Indendørs/Udendørs permanent klæbende vinyletiketpatroner
Indendørs/udendørs permanent klæbende vinyletiketpatroner klæber til uregelmæssige, ru og buede overflader.
Brand:  Brady™ 142794
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11733464
  • 335.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Klæber på uregelmæssige, ru og buede overflader
  • Til brug med BMP ™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ , LabPal™ Printere (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Fremstillet af 8-10 års indendørs/udendørs materiale.
  • Mat finish med permanent klæbemiddel.
  • Tåler fedt, olie og de fleste industrikemikalier.
  • Fås i forskellige størrelser og farver.
Applikationer:
Generel identifikation, laboratorieidentifikation, panelidentifikation, paneletiketter, plantemærker, sikkerhedsmærkater, Lean/5S og visuelle arbejdspladsmærker, rørmærkning, værktøjsmærkning, udstyrsmærkning og udendørsmærkning.
†Kun kompatibel med ™BMP 21-PLUS printeren.
Overholdelse
RoHS-kompatibel, WEEE, EU REACH SVHC
Tekniske data
Tekniske data
BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3
Permanent akryl
Glans
Vinyl
Etiketpatron
Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter, BMP21-LAB Labelprinter, BMP21-PLUS Labelprinter
-40 °F til +179,6 °F
0,004 tommer.
21 x 0,75 tommer. (6,4 mx 19,05 mm)
6.4 m
19.05 mm
Vinyltape til BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Hvid på blå
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Fryser
1 stk.
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
21 ft.
0,75 tommer
M21-750-595-BL