Få mere at vide
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ Labels
Artikelnummer. p-3813754
Farve:
Hvid, Blå, Blue
Hvid, Rød, Red
Sort, Hvid, White
Mængde:
1 rulle
350/pakke
Højde (metrisk):
1,2 cm
2,2 cm
3,8 cm
Materiale:
Polyester
Vinyl
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11841633
Brand: Brady™ 142325
Tested to stand up to toughest, most extreme conditions
  • Won't fall off, crack or peel
  • Preserve the integrity of your most important specimens indefinitely
  • Designed to withstand extreme temperatures and hold up in harsh chemicals such as, Xylene, Ethanol, DMSO and IPA
  • Can be used with frozen surfaces including glass and polypropylene
  • Suitable in autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen environments
  • Compatible with LABXPERT/IDXPERT printer
  • Black on white/translucent
  • Matte finish with smooth surface
  • Low-profile materials will not get stuck in centrifuge or other equipment
Ordreinfo
For use with Brady LABXPERT and IDXPERT printers
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL, RoHS 2002/95/EC
Oversigt IDXPERT Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Hvid, Blå, Blue
Slutte Gloss
Materiale Vinyl
Produkttype Label
Til brug med (applikation) General and industrial identification, General ID, inside of panel component marking, Laboratory identification, Voice/Data identification
Til brug med (udstyr) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Glans 50 Gardner Units
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +82°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Længde (metrisk) 9.14 m
Bredde (engelsk) 19 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 1,2 cm