Få mere at vide
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ FreezerBondz II Labels: Rectangular with Circles
Artikelnummer. 10880321
Bredde (engelsk):
1 tomme
Højde (engelsk):
0,37 tommer
0,5 tommer
Diameter (engelsk):
0,37 tommer
0,44 tommer
Mængde:
300/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10880321
Brand: Brady™ 105951
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
  • Made of polyester with permanent acrylic adhesive
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Provides viewing window for liquid level inside vial
  • Survives exposure to common laboratory environments, such as liquid nitrogen, freezers down to -196°C (-320.8°F), autoclaves, and water baths up to 121°C (249.8°F)
  • Label sizes available for vials, slides, well plates, straws, petri dishes, boxes, and general applications
Ordreinfo
For use with Brady LABXPERT and IDXPERT printers
Tekniske data
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Semi-gloss
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial, Vial top
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 300/pakke
Form Rectangle with Rounded Corners
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,37 tommer
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0,37 tommer
Diameter (metrisk) 0.9 cm