Få mere at vide
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ FreezerBondz II Labels: Rectangular
Artikelnummer. 10506360
Bredde (engelsk):
0,25 tommer
0,37 tommer
0,5 tommer
0,8 tommer
0,9 tommer
1 tomme
1,9 tommer
19 tommer
Højde (engelsk):
0,37 tommer
0,5 tommer
1 tomme
1,25 tommer
Mængde:
1 stk.
225/pakke
250/pakke
275/pakke
300/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10506360
Brand: Brady™ 105944
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
  • Made of polyester with permanent acrylic adhesive
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Provides viewing window for liquid level inside vial
  • Survives exposure to common laboratory environments, such as liquid nitrogen, freezers down to -196°C (-320.8°F), autoclaves, and water baths up to 121°C (249.8°F)
  • Label sizes available for vials, slides, well plates, straws, petri dishes, boxes, and general applications
Ordreinfo
For use with Brady LABXPERT and IDXPERT printers
Tekniske data
Oversigt Surface Mount
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Black, White
Slutte Semi-gloss
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype Label
Til brug med (applikation) General and industrial identification, Laboratory identification
Til brug med (udstyr) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 225/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320.8°F to 249.8°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +121°C
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Bredde (engelsk) 0,9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm