Få mere at vide
Brady™ Hubbell Plugout™
Artikelnummer. 10192494 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10192494 Gul Hver
1 options
Artikelnummer. 10192494 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065968
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Passer til de fleste tungere industrielle stikapplikationer
  • Fås i stor og lille udgave
  • Gul
Tekniske data
Produkttype Clamshell Plug Lockout-enhed
Alternativt varenummer HUBBELL PLUGOUT - STOR PLUGOUT
Farve Gul
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) sjækle 7.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 12,47 x 6,31 x 5,06 tommer.
Til brug med (applikation) Industrielle stikapplikationer
Til brug med (udstyr) Til stik med maksimalt 4,5 in. dia. og 10,15 tommer. L med 1,45 tommer ledning
Højde (metrisk) 120.00 mm
Antal hængelåse 4
Mængde 1 stk.
Størrelse Større
Bredde (metrisk) 160.27 mm