Få mere at vide
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Artikelnummer. 10409894
Kapacitet (engelsk):
5 gal.
Artikelnummer. 10409894
Brand: Brady™ 813858
Chemical class spill kits
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
  • Reusable clear bag with shoulder strap
  • (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
  • Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
  • Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
  • For small spills of hazardous materials
  • (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
  • Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Tekniske data
Farve Yellow
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 15.12 L
Materiale PVC
Type Portable Spill Containment Kit
Til brug med (applikation) Portable economy kit for small spills
Inkluderer (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet
Emballagemængde 1 Kit
Dimensioner (L x B x H) 20 x 16 x 4 in. (50.8 x 40.64 x 10.16 cm)
Længde (engelsk) 20 in.
Længde (metrisk) 50.8 cm
Bredde (engelsk) 16 in.
Bredde (metrisk) 40.64 cm
Højde (engelsk) 4 in.
Højde (metrisk) 10.16 cm
Vægt (engelsk) 3.909 lb.
Vægt (metrisk) 1.8 kg