Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Polyester bånd
Beskrivelse
- Lavt halogenidindhold; Ideelt til mærkning af rør og overflader af rustfrit stål
- Ultraglat finish er fremragende til montering på stive paneler og meget glatte overflader
- Toårig gennemsnitlig udendørsholdbarhed ved temperaturer fra 110 °C til -40°°° °C; kan anvendes i temperaturer helt ned til -18 °C°
Ordreinfo
Tykkelse: 3mil
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Sølv |
| Vise | Forsendelse |
| Slutte | Matte |
| Format | Tape |
| Materiale | Metalliseret polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label Tape |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |