Beskrivelse
- Tilpasser sig godt til uregelmæssige, buede eller ru overflader
- Tåler fedt, olie og de fleste industrielle kemikalier
- Femårig gennemsnitlig udendørsholdbarhed ved temperaturer fra 82 °C til -40°°° °C; kan anvendes i temperaturer helt ned til -18 °C°
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS 5609:1986 Sektion 2 og sektion 3, i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Rød |
| Vise | Forsendelse |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Vis mere |