Få mere at vide
Brady™ Generelle og industrielle BBP33-etiketter: To pr. række
Artikelnummer. 30041473
Skift visning
Bredde (engelsk):
1 tomme
1,8 tommer
Højde (engelsk):
1 tomme
6,5 tommer.
Farve:
Hvid
Hvid, Klar
Slutte:
Glans
Mat
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Farve Slutte unitSize
30041473 1 tomme 1 tomme Hvid Mat -
13533330 1,8 tommer 6,5 tommer. Hvid, Klar Glans Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 30041473 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 143001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Generelle og industrielle BBP33-etiketter (to pr. række) er selvlaminerende polyester- eller nylonstofetiketter, der er ideelle til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
  • Printbare etiketter til termotransferprintere.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
  • Selvlaminerende polyester (B-461) har en permanent akrylklæber, god modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur.
Specifications
Certificeringer/compliance CSA, RoHS, UL
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Industrimærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™33 printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1500/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelsk) -40 til 193 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +89,4 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 1 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 42.55 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Diameter (engelsk) 0.375 in.
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer B33-163-499