Få mere at vide
Brady™ Generelle og industrielle BBP33-etiketter: To pr. række
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13533330
Bredde (engelsk):
1 tomme
1,8 tommer
Højde (engelsk):
1 tomme
6,5 tommer.
Farve:
Hvid
Hvid, Klar
Slutte:
Glans
Mat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13533330
Brand: Brady™ 143010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelle og industrielle BBP33-etiketter (to pr. række) er selvlaminerende polyester- eller nylonstofetiketter, der er ideelle til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
  • Printbare etiketter til termotransferprintere.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
  • Selvlaminerende polyester (B-461) har en permanent akrylklæber, god modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS
Oversigt Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33-printeren
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Klar
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polyester
Produkttype Industrimærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™33 printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1500/Pk.
Form Rectangle
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 til 193 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +89,4 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 1,8 tommer.
Længde (engelsk) 6.5 in.
Bredde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (metrisk) 45.72 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 9.53 mm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm
Alternativt varenummer B33-123-461