Få mere at vide
Brady™ Generelle og industrielle BBP33-etiketter: Tre pr. række
Artikelnummer. 13513320
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar, Hvid
Bredde (engelsk):
1 tomme
2,62 tommer.
Højde (engelsk):
0,5 tommer
2,62 tommer.
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Materiale unitSize
13513320 Hvid 1 tomme 0,5 tommer Polyester Hver
15492913 Klar, Hvid 2,62 tommer. 2,62 tommer. Polyester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13513320 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143076
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter (tre pr. række) er omslagsetiketter af polyester eller polypropylen, der er meget bøjelige til at tilpasse sig stramt buede overflader såsom ledninger og kabler.
  • Selvlaminerende polyester (B-461) har en permanent akrylklæber og kan udskrives ved termisk overførsel, god udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur. Blank hvid finish med permanent akryl (B-423) opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815 og har en driftstemperatur på -94 til 230° F (-70 til 110° C).
  • B-425 termotransfer printbar polypropylen er ideel til etiketteringsapplikationer, der kræver fremragende opløsningsmiddelresistens og printydelse.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CSA, RoHS, UL
Oversigt Polyesteretiketter til BBP33-printeren
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Industrimærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektronisk printkort og komponentidentifikation, stregkodemærkat, mærkeplader og identifikation af solpaneler
Til brug med (udstyr) BBP ™33 printer
Vandret gentagelse (metrisk) 27.31 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 5000 Labels/Box
Mængde 5000/Pk.
Form Rectangle
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -94 til 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 85.09 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer B33-5-423