Få mere at vide
Brady™ Låseventiler
Artikelnummer. p-149297
Diameter (engelsk):
6,5 til 10 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10090564
Brand: Brady™ 065563
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør låseventiler sikkert og nemt
  • To størrelser, der passer til ventilhåndtag fra 1 til 6 tommer i diameter (2,54 til 15,2 cm)
  • Holdbar, ikke-klæbende plastik modstår kemikalier, varme og kulde
  • Hængselsdesign i rustfrit stål tilføjer styrke og sikkerhed
  • Knockout-funktion rummer &OS Y, eller“ stigende stængel” skydeventiler
  • Accepter alle låse med op til 0,35 tommer. (0,9 cm) bøjlediameter og 0,75 tommer. (1,9 cm) eller større lodret bøjleafstand
Tekniske data
Produkttype Lågeventilspærring
Alternativt varenummer LÅSEVENTILSLÅSNINGER GVLO 6,5-10 RØD
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance UL 94 HB
Diameter (engelsk) 6,5 til 10 tommer.
Diameter (metrisk) 16,5 til 25,4 cm
Til brug med (applikation) Gør låseventiler sikkert og nemt
Højde (metrisk) 276.20 mm
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) −20° til +80 °F
Temperaturområde (metrisk) 0° til 175 °C
Bredde (metrisk) 318.30 mm