Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz Termisk overførselsprinter rektangulære etiketter PROMO
Artikelnummer. 10203603 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10203603 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 10203603 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4025.00 DKK
    3855.89 DKK / 1 ruller
    Spare 169.11 DKK
    4% Slukket
På lager
Holdbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markører er designet til laboratorieidentifikationsapplikationer, såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • B-490-etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen, opbevaret i flydende nitrogen
  • Matt hvidt polyestermateriale har et permanent akrylklæber og kan printes som termisk transfer
  • God trykudtværningsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperaturydelse på -320 til 212° °F (-196 til 100° °C)
  • RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF
Tekniske data
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Vise Forsendelse
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-identifikation, R6400-seriens bånd, termotransferprintere
Til brug med (udstyr) Termotransfer printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 3/Pk.
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) -160 °C til +130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 x 25.40 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Alternativt varenummer THT-179-492-3